Learn More
Mesilato de 2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina, Mikromol™
Código de producto. 30463151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463151 4 x 25 mg -
17943666 100 mg 100 miligramos
17980586 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463151 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0386.1200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de 2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate
CAS 2727065-71-4
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 Cl N3 O2 . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP) as Mesilate, Doxazosin Related Compound C as Mesylate, Doxazosin Mesilate Impurity F as Mesilate, Doxazosin Impurity F as Mesilate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina; ácido metanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 335.76
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0343 g/mol