Learn More
Mesilato de 2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina, Mikromol™
Descripción
Mesilato de 2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate |
| CAS | 2727065-71-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H10 Cl N3 O2 . C H4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine Mesilate, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP) as Mesilate, Doxazosin Related Compound C as Mesylate, Doxazosin Mesilate Impurity F as Mesilate, Doxazosin Impurity F as Mesilate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18) |
| SMILES | COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina; ácido metanosulfónico |
| Mostrar más |