Learn More
2-Cloro-6-(2-hidroxibenzilamino)-9-isopropilpurina, TRC
Código de producto. 30366134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366134 50 mg 50 miligramos
30351684 10 mg -
30361503 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36661050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500568-72-9
Fórmula molecular C15 H16 Cl N5 O
Peso molecular (g/mol) 317.77
Nombre IUPAC 2-[[(2-cloro-9-propano-2-ilpurina-6-il)amino]metil]fenol
SMILES CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3O)nc(Cl)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(2-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16ClN5O/c1-9(2)21-8-18-12-13(19-15(16)20-14(12)21)17-7-10-5-3-4-6-11(10)22/h3-6,8-9,22H,7H2,1-2H3,(H,17,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1043