Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 52334-81-3 |
| Fórmula molecular | C6H3ClF3N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1 |
| Nombre IUPAC | 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Peso molecular (g/mol) | 181.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.9906 |