Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina, TRC
Código de producto. 30356780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356780 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30356780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC59617625G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 52334-81-3
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 181.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.9906