Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348035 25 g 25 g
11358035 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08207.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52334-81-3 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52334-81-3
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.54
Número MDL MFCD00042225
Clave InChI JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 92342
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 29°C to 33°C
Densidad 1.417
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3649688
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.55
Porcentaje de pureza 97%