Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11906771 1 g 1 GR
11916771 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 799557-87-2
Fórmula molecular C5H2ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 182.53
Clave InChI AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)pirazina
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Punto de ebullición 88°C (118.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.53
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.