Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456747 250 mg 250 miligramos
15446747 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33863.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 799557-87-2
Fórmula molecular C5H2ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 182.53
Número MDL MFCD13189478
Clave InChI AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)pirazina
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Punto de ebullición 85°C (112 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.53
Porcentaje de pureza 97%