Learn More
Isocianato de 2-cloro-5-(trifluorometil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392337 5 g 5 g
11382337 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09899.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 50528-86-4 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50528-86-4
Fórmula molecular C8H3ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 221.563
Número MDL MFCD00037029
Clave InChI WEPYOPYMWSHRIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, isocyanic acid 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ester, 2-chloro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem5026, acmc-1aq1j, timtec-bb sbb006656, 1-mercapto-2-methyl-propan-2-ol
PubChem CID 2733263
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isocianato-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.48
Punto de ebullición 52°C to 53°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 2112804
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.57
Porcentaje de pureza 97%