Learn More
Isocianato de 2-cloro-5-(trifluorometil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382337 1 g 1 g
11392337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09899.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 50528-86-4 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50528-86-4
Fórmula molecular C8H3ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 221.563
Número MDL MFCD00037029
Clave InChI WEPYOPYMWSHRIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, isocyanic acid 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ester, 2-chloro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem5026, acmc-1aq1j, timtec-bb sbb006656, 1-mercapto-2-methyl-propan-2-ol
PubChem CID 2733263
Nombre IUPAC 1-cloro-2-isocianato-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.48
Punto de ebullición 52°C to 53°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 2112804
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.57
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.