Learn More
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428266 250 mg 250 miligramos
15499998 1 g 1 g
15400009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63350.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505084-59-3
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 225.551
Número MDL MFCD08741353
Clave InChI RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
PubChem CID 12140227
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 173°C to 178°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido