Learn More
Alcohol de 2-cloro-5-(trifluorometil)bencilo, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11466806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466806 5 g 5 g
11456806 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23937.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64372-62-9
Fórmula molecular C8H6ClF3O
Peso molecular (g/mol) 210.58
Número MDL MFCD01631469
Clave InChI VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzyl alcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzylalcohol, 4-chloro-3-hydroxymethyl benzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenemethanol, benzenemethanol, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2778110
Nombre IUPAC [2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CO)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 57°C to 60°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.58
Porcentaje de pureza ≥97%