Learn More
Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11425717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425717 5 g 5 g
11415717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24295.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-05-6
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O
Peso molecular (g/mol) 243.006
Número MDL MFCD01631634
Clave InChI FRARPACTAFPNNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl, acmc-1b8q9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 2-chloranyl-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778106
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoílo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Punto de ebullición 59°C to 61°C (1 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.497
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1878576
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.01
Porcentaje de pureza 97%