Learn More
Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11464457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464457 5 g 5 g
11454457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20476.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54090-08-3
Fórmula molecular C7H3Cl2F3O2S
Peso molecular (g/mol) 279.054
Número MDL MFCD00052310
Clave InChI ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
Nombre IUPAC Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de ebullición 117°C to 119°C (1.0 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.07
Porcentaje de pureza 97%