Learn More
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354546 5 g 5 g
11344546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20104.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 182344-18-9 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182344-18-9
Fórmula molecular C7H5BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.37
Número MDL MFCD00797335
Clave InChI YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, pubchem1800, acmc-1c23a, ksc489k6p
PubChem CID 2782670
Nombre IUPAC ácido [2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Porcentaje de pureza 96%