Learn More
Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10555764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10555764 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10032224 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10555764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00339EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 54090-08-3
Fórmula molecular C7H3Cl2F3O2S
Peso molecular (g/mol) 279.054
Número MDL MFCD00052310
Clave InChI ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
Nombre IUPAC Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.06
Porcentaje de pureza 97%