Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11478606
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11478606 100 g 100 g
11468606 25 g 25 g
11488606 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11478606 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16004.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 121-50-6 | C7H5ClF3N | 195.569 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-50-6
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.569
Número MDL MFCD00007673
Clave InChI VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
PubChem CID 8475
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 1.424
Punto de ebullición 82°C to 83°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 879910
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 97%