Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11468606
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11468606 25 g 25 g
11478606 100 g 100 g
11488606 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11468606 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16004.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 121-50-6 | C7H5ClF3N | 195.569 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-50-6
Fórmula molecular C7H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 195.569
Número MDL MFCD00007673
Clave InChI VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
PubChem CID 8475
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 8°C to 10°C
Punto de ebullición 82°C to 83°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 879910
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 97%