Learn More
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425537 5 g 5 g
11415537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23524.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71648-45-8 | C9H6ClF3O | 222.591 g/mol
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2La ′-cloro-5′-(trifluorometil)acetofenona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,11 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71648-45-8
Fórmula molecular C9H6ClF3O
Peso molecular (g/mol) 222.591
Número MDL MFCD00045092
Clave InChI YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
PubChem CID 144502
Nombre IUPAC 1-[2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water 0.11g/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.6
Porcentaje de pureza ≥97%