Learn More
Ácido 2-cloro-5-piridinborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10547064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10547064 5 g 5 g
10714185 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397770050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 444120-91-6 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444120-91-6
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD03094998
Clave InChI WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyridine-5-boronic acid, 6-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-pyridineboronic acid, 2-chloro-5-pyridylboronic acid, 6-chloro-3-pyridylboronic acid, 6-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-5-ylboronic acid, 6-chloro-3-pyridinylboronic acid, 2-chloro-pyridine-5-boronic acid
PubChem CID 3845034
Nombre IUPAC ácido (6-cloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Punto de fusión 165°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.36
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.