Learn More
2-cloro-5-propilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-propylpyrimidine |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.62 |
| Porcentaje de pureza | 97% |