Learn More
2-Cloro-5-picolina, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10534921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10534921 25 g Frasco de vidrio 25 g
10524921 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344030250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 18368-64-4
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00792460
Clave InChI VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-picoline, 6-chloro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyridine, 2-chloro-5-methyl pyridine, 3-picoline, 6-chloro, pubchem1193, acmc-1bvpj, 5-methyl-2-chloropyridine
PubChem CID 581393
Nombre IUPAC 2-cloro-5-metilpiridina
SMILES CC1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-picoline
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Color Naranja rosáceo o paja amarillento a amarillo
Densidad 1.1690g/mL
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5260 to 1.53
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.169
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-chloro-5-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.