Learn More
Alcohol 2-cloro-5-(pentafluorotio)bencílico, 97 %
Código de producto. 15496477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496477 1 g 1 g
15448555 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33637.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-80-9
Fórmula molecular C7H6ClF5OS
Peso molecular (g/mol) 268.626
Número MDL MFCD22201048
Clave InChI YRZHFWSMRASOIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-pentafluorosulfur benzyl alcohol, 2-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl methanol, 2-chloro-5-pentafluorothio benzyl alcohol
PubChem CID 86277649
Nombre IUPAC [2-cloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.83
Porcentaje de pureza 97%