Learn More
2-Cloro-5-(pentafluorotio)benzamida, 97 %
Código de producto. 15467587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467587 250 mg 250 miligramos
15457587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35872.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1431329-71-3
Fórmula molecular C7H5ClF5NOS
Peso molecular (g/mol) 281.625
Número MDL MFCD22988934
Clave InChI ISPQOXNUNOTXHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-pentafluorothio benzamide, 2-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 2-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide
PubChem CID 73995213
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(pentafluoro--$l^{6}-sulfanil)benzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.63
Porcentaje de pureza 97%