Learn More
2-cloro-5-nitrotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-nitrotoluene |
| CAS | 13290-74-9 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Toluene, 2-chloro-5-nitro- (7CI,8CI), 1-Chloro-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Chloro-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-methylnitrobenzene, 6-Chloro-3-nitrotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-metil-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 171.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0087 |