Learn More
2-Coro-5-nitrotolueno, + 98 %
Código de producto. 11313016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11313016 5 g 5 g
11323016 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11313016
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10832.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13290-74-9
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00041430
Clave InChI BGDCQZFFNFXYQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitrotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl-4-nitro, 4-chloro-3-methylnitrobenzene, 1-chloro-2-methyl-4-nitro-benzene, 3-nitro-6-chlorotoluene, 2-methyl-4-nitrochlorobenzene, pubchem2137, 2-chloro-5-nitroluene, acmc-209bqf, 5-nitro-2-chlorotoluene
PubChem CID 83315
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrotoluene
Punto de fusión 42°C to 44°C
Punto de ebullición 94°C to 96°C (4 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3457
Beilstein 2044766
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza ≥98%