Learn More
2-cloro-5-nitroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-nitroquinoline |
| CAS | 13067-94-2 |
| Fórmula molecular | C9H5ClN2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Nitro-2-chloroquinoline, NSC 261562 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-9-5-4-6-7(11-9)2-1-3-8(6)12(13)14/h1-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2nc(Cl)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-nitroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 208.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.004 |