Learn More
2-Cloro-5-nitropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493474 25 g 25 g
11403484 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10709.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
2-Chloro-5-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-5-nitropiridina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Solubilidad en metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4548-45-2
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.54
Número MDL MFCD00006240
Clave InChI BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
PubChem CID 78308
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitropyridine
Punto de fusión 104°C to 109°C
Temperatura de inflamación 158°C (316°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 120453
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 99%