Learn More
2-cloro-5-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-nitrophenol |
| CAS | 619-10-3 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 173.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.988 |