Learn More
2-Cloro-5-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15529583 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15529583 25 g 25 g
15519583 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15529583 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 459040250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 619-10-3 | C6H4ClNO3 | 173.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-10-3
Fórmula molecular C6H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 173.55
Número MDL MFCD01571825
Clave InChI BUMGQSCPTLELLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrophenol, 2-chloro-5-nitro-phenol, pubchem1475, acmc-209mxh, 2-chloro-5-nitrofenol, 5-nitro-2-chlorophenol, 2-chloro-5-nitro phenol, ksc494c3h, 4-chloro-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 69264
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitrofenol
SMILES OC1=CC(=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrophenol
Punto de fusión 119.0°C to 121.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.56
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-5-nitrophenol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.