Learn More
2-Cloro-5-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407648 1 g 1 g
15427648 250 mg 250 miligramos
15417648 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61141.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57531-37-0 | C3H2ClN3O2 | 147.518 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57531-37-0
Fórmula molecular C3H2ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 147.518
Número MDL MFCD08705680
Clave InChI BOJZBRDIZUHTCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitroimidazole, 2-chloro-4-nitro-1h-imidazole, 2-chloro-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-3h-imidazole, nitrochloroimidazole, acmc-1ayku, 2-chloro-4-nitrroimidazole, ksc490o8f
PubChem CID 42409
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitro-1H-imidazol
SMILES C1=C(NC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitroimidazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.52
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido