Learn More
Alcohol de 2-cloro-5-nitrobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422287 5 g 5 g
11432287 25 g 25 g
11442287 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14205.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80866-80-4 | C7H6ClNO3 | 187.579 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80866-80-4
Fórmula molecular C7H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 187.579
Número MDL MFCD00007297
Clave InChI NNLQYDLTFRXAKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 555722
Nombre IUPAC (2-cloro-5-nitrofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3248759
Sinónimo 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.58
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol