Learn More
2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10504131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10504131 2 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10504131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182930020
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol
CAS 80866-80-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 79°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6ClNO3
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CH2OH
Número MDL MFCD00007297
Cantidad 2 g
Sinónimo 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol
Clave InChI NNLQYDLTFRXAKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CO)Cl
Nombre IUPAC (2-cloro-5-nitrofenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 187.579
PubChem CID 555722
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.58
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.