Learn More
Cloruro de 2-cloro-5-nitrobenzoílo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308486 25 g 25 g
11318486 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17523.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25784-91-2
Fórmula molecular C7H3Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 220.005
Número MDL MFCD00059180
Clave InChI OGLKKYALUKXVPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2-chloro-5-nitro, acmc-1cq6z, 2-chloro-5nitrobenzoyl chloride, 2-chloro-5-nitro-benzoylchlorid, 2-chloro-5-nitro-benzoic chloride, 2-chloro-5-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-5-nitro, 2-chloranyl-5-nitro-benzoyl chloride, 2-chloro-5-nitrobenzoic acid chloride
PubChem CID 117637
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloro-5-nitrobenzoílo
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzoyl chloride
Punto de fusión 58°C to 60°C
Punto de ebullición 157°C to 158°C (11 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2213721
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 96%