Learn More
2-Cloro-5-nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366926 100 g 100 g
11356926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06623.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 777-37-7 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 777-37-7
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 225.55
Número MDL MFCD00007296
Clave InChI HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-chloronitrobenzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrochlorobenzene, 2-chloro-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl chlorobenzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-2-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 61213
Nombre IUPAC 1-cloro-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión ∼22°C
Densidad 1.547
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 100 g
Beilstein 2216169
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 98%