Learn More
2-Cloro-5-nitrobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477577 25 g 25 g
15487577 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35800.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34052-37-4 | C13H8ClNO3 | 261.661 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34052-37-4
Fórmula molecular C13H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 261.661
Número MDL MFCD00007295
Clave InChI HRPHZUAPQWJPCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl-phenylmethanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-1aifx, methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl, 5-nitro-2-chlorobenzophenone, 2-chloro-5-nitro-benzophenone, hrphzuapqwjpcz-uhfffaoysa
PubChem CID 118591
Nombre IUPAC (2-cloro-5-nitrofenol)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Punto de fusión 78°C to 84°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.66
Porcentaje de pureza 98%