Learn More
2-Cloro-5-nitrobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495697 25 g 25 g
11485697 5 g 5 g
11405707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24287.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16588-02-6 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16588-02-6
Fórmula molecular C7H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.563
Número MDL MFCD00007292
Clave InChI ZGILLTVEEBNDOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2-chloro-5-nitro, 2-chlor-5-nitrobenzonitril german, 5-nitro-2-chlorobenzonitrile, chembl52706, 2-chloro-5-nitro-benzonitrile, 2-chloro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 4-chloro-3-cyano-1-nitrobenzene, 2-chlor-5-nitrobenzonitril, pubchem4740, 2-chloro-5-nitrobenzonitril
PubChem CID 85504
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitrobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1818642
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.57
Porcentaje de pureza 99%