Learn More
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30352190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352190 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30352190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37405550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O4
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 201.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9829