Learn More
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30461305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461305 4 x 25 mg -
30050699 100 mg 100 miligramos
30050294 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461305 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.1500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP), Mesalazine Impurity M
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 201.56
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200,9829 g/mol