Learn More
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444794 100 g 100 g
11454794 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444794 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13754.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-96-3
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00007294
Clave InChI QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
PubChem CID 17287
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 166°C to 168°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1877474
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza ≥98%