Learn More
2-cloro-5-nitrobencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 96-72-0 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl N2 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClN2O4S/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)14(8,12)13/h1-3H,(H2,8,12,13) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-nitrobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 236.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.9659 |