Learn More
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10769003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10769003 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10696611 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10769003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6361-21-3 | Molecular Formula: C7H4ClNO3 | Molecular Weight: 185.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6361-21-3
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.56
Número MDL MFCD00007293
Clave InChI VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 76°C to 82°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 07,262
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino