Learn More
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452577 50 g 50 g
11442577 10 g 10 g
11379649 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14824.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6361-21-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6361-21-3
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.56
Número MDL MFCD00007293
Clave InChI VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitrobenzaldehído
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 50 g
Beilstein 743764
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 97%