Learn More
2-Cloro-5-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417417 500 g 500 g
11407417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15102.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6283-25-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6283-25-6
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.568
Número MDL MFCD00007668
Clave InChI KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitroaniline, 2-chloro-5-nitro aniline, aniline, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitrobenzenamine, aniline, 6-chloro-3-nitro, 2-chloro-5-nitrophenylamine, 2-chloro-5-nitro-benzamine, pubchem21904, 3-nitro-6-chloroaniline
PubChem CID 22691
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitroaniline
Punto de fusión 117°C to 121°C
Temperatura de inflamación 191°C (375°F)
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 500 g
Número UN UN2237
Beilstein 2208878
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 98%