Learn More
2-Cloro-5-nitro-N-(4-piridil)benzamida
Código de producto. 15446399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446399 50 mg 50 miligramos
15436399 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64455.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Un compuesto de cloro-nitro-benzamido permeable a las células que actúa como antagonista potente, específico, irreversible y de alta afinidad del PPAR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313516-66-4
Fórmula molecular C12H8ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 277.664
Número MDL MFCD00121849
Clave InChI FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinylbenzamide, 2-chloro-5-nitro-n-pyridin-4-yl benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridyl benzamide, benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl-benzamide, d03bpg, d08gqc, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl benzamide, benzamide,2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, n1-4-pyridyl-2-chloro-5-nitrobenzamide
PubChem CID 2777391
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitro-N-piridina-4-ilbenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=CC=NC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 10mg/ml. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.66
Forma física Sólido