Learn More
2-Cloro-5-nitro-N-4-piridinilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide |
| CAS | 313516-66-4 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl N3 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | T 0070907 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-nitro-N-piridina-4-ilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 277.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.0254 |