Learn More
2-Cloro-5-nitro-N-4-fenilbenzamida, TRC
Código de producto. 30179965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179965 10 mg 10 miligramos
30179831 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37405010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22978-25-2
Fórmula molecular C13 H9 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 276.68
Sinónimo GW 9662
Nombre IUPAC 2-cloro-5-nitro-N-fenilbenzamida
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitro-N-4-phenylbenzamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0302