Learn More
2-Cloro-5-n-propilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377219 1 g 1 g
11387219 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27409.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 219555-98-3
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00799403
Clave InChI WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
Nombre IUPAC 2-cloro-5-propilpirimidina
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-n-propylpyrimidine
Densidad 1.142
Punto de ebullición 100°C (3 mmHg)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62
Porcentaje de pureza 98%