Learn More
2-Cloro-5-n-pentilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343019 1 g 1 g
11353019 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27808.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 154466-62-3 | C9H13ClN2 | 184.667 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154466-62-3
Fórmula molecular C9H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 184.667
Número MDL MFCD04038093
Clave InChI WMARUIMXVALOMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-n-pentylpyrimidine, pubchem9038, 5-pentyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-pentyl pyrimidine, 2-chloranyl-5-pentyl-pyrimidine
PubChem CID 16756526
Nombre IUPAC 2-cloro-5-pentilpirimidina
SMILES CCCCCC1=CN=C(N=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-n-pentylpyrimidine
Densidad 1.085
Punto de ebullición 124°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (207°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.67
Porcentaje de pureza 98%