Learn More
2-Cloro-5-metiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420227 5 g 5 g
11430227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21657.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17249-82-0 | C5H5ClS | 132.605 g/mol
It is used in the synthesis of dithienylcyclopentene optical molecular switches. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de interruptores moleculares ópticos de ditienilciclopenteno. También se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17249-82-0
Fórmula molecular C5H5ClS
Peso molecular (g/mol) 132.605
Número MDL MFCD01632145
Clave InChI JSMMZMYGEVUURX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-chloro-5-methyl, pubchem5197, acmc-209e4p, 2-chloro-5-methyl-thiophene, ksc497i0h, 2-chloranyl-5-methyl-thiophene
PubChem CID 140208
Nombre IUPAC 2-cloro-5-metiltiofeno
SMILES CC1=CC=C(S1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methylthiophene
Densidad 1.21
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5356
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.61
Porcentaje de pureza 97%